Learn More
Fluorescein, TRC
Codice prodotto. 30010461
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010461 25 g 25g
30009528 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010461 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF48525025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2321-07-5
Formula molecolare C20 H12 O5
Molecular Weight (g/mol) 332.31
Sinonimo Fluorescein, 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
IUPAC Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescein
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
Peso formulazione 332.0685