Learn More
Fluoresceinamine Hydrochloride Isomer 1, TRC
Codice prodotto. 30395288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395288 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395288 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF4853101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluoresceinamine Hydrochloride Isomer 1
CAS 53360-53-5
Formula molecolare C20 H13 N O5 . Cl H
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C20H13NO5.ClH/c21-10-1-4-14-13(7-10)19(24)26-20(14)15-5-2-11(22)8-17(15)25-18-9-12(23)3-6-16(18)20;/h1-9,22-23H,21H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
IUPAC Name 6-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 383.78
Peso formulazione 383.0561