Learn More
Fluoresceinamine, Isomer 1, TRC
Codice prodotto. 30405868
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30405868 250 mg
30400534 500 mg
30398989 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405868 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF485300250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3326-34-9
Formula molecolare C20 H13 N O5
Molecular Weight (g/mol) 347.32
IUPAC Name 6-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Specifica
Materiale o nome chimico Fluoresceinamine, Isomer 1
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-14-13(7-10)19(24)26-20(14)15-5-2-11(22)8-17(15)25-18-9-12(23)3-6-16(18)20/h1-9,22-23H,21H2
Peso formulazione 347.0794