Learn More
R&D Systems™ Fluorescent Particle Array (10 peaks) Kit
Codice prodotto. 18670064 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18670064 10 x 1 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18670064 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP318584
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Used to develop assays for allergy testing, autoimmune diseases, cardiac markers, cytokine detection, endocrine markers, infectious disease markers, isotyping, genotyping, kinase and phosphorylated protein activity, metabolic markers, and tissue typing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Formato Deionized water
Conservante 0.02% Sodium Azide
Linea di prodotti Novus
Quantità 10 x 1 mL