Learn More
Fluoro 2-Deoxy-2-fluoro-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucose, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluoro 2-Deoxy-2-fluoro-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucose |
| CAS | 86786-39-2 |
| Formula molecolare | C12 H16 F2 O7 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H16F2O7/c1-5(15)18-4-8-10(19-6(2)16)11(20-7(3)17)9(13)12(14)21-8/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1OC(F)[C@H](F)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC Name | [(2R,3R,4S,5R)-3,4-diacetyloxy-5,6-difluorooxan-2-yl]methyl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 310.25 |
| Peso formulazione | 310.0864 |