Learn More
Fluoro 2-Deoxy-2-fluoro-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucose, TRC
Codice prodotto. 30391740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391740 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391740 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF59025050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluoro 2-Deoxy-2-fluoro-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucose
CAS 86786-39-2
Formula molecolare C12 H16 F2 O7
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H16F2O7/c1-5(15)18-4-8-10(19-6(2)16)11(20-7(3)17)9(13)12(14)21-8/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12?/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(F)[C@H](F)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC Name [(2R,3R,4S,5R)-3,4-diacetyloxy-5,6-difluorooxan-2-yl]methyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 310.25
Peso formulazione 310.0864