Learn More
Fluorobenzene, 99%
Codice prodotto. 11416987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416987 250 g 250g
11406987 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14384.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96.10 g/mol
Fluorobenzene is used as a reagent for plastic or resin polymers. It acts as a solvent for highly reactive species. On fluorination of fluorobenzene it gives 1,2-difluorobenzene. It is also used as a material in making medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Fluorobenzene is used as a reagent for plastic or resin polymers. It acts as a solvent for highly reactive species. On fluorination of fluorobenzene it gives 1,2-difluorobenzene. It is also used as a material in making medicine.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Heat and light sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 462-06-6
Formula molecolare C6H5F
Molecular Weight (g/mol) 96.10
Numero MDL MFCD00000280
InChI Key PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
PubChem CID 10008
ChEBI CHEBI:5115
IUPAC Name fluorobenzene
SMILES FC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico Fluorobenzene
Punto di fusione -42°C
Densità 1.025
Punti di ebollizione 84°C to 85°C
Punto d'infiammabilità −15°C (−5°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.466
Quantità 250 g
Numero UN UN2387
Beilstein 1236623
Indice di Merck 14,4170
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 96.1
Percent Purity 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorobenzene
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.