Learn More
Fluorobenzene, 99%
Codice prodotto. 10733671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10733671 100 g Bottiglia in vetro 100g
10317040 500 g Bottiglia in vetro 500g
11904521 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10733671 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119341000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 462-06-6
Formula molecolare C6H5F
Molecular Weight (g/mol) 96.10
Numero MDL MFCD00000280
InChI Key PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
PubChem CID 10008
ChEBI CHEBI:5115
IUPAC Name fluorobenzene
SMILES FC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorobenzene
Punto di fusione -42.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 85.0°C
Punto d'infiammabilità −15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5F
Indice di rifrazione 1.4643 to 1.4663
Quantità 100 g
Beilstein 05,IV,632
Indice di Merck 15,4201
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and water
Peso formulazione 96.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluorobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.