Learn More
Fluorobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluorobenzene |
| CAS | 462-06-6 |
| Formula molecolare | C6 H5 F |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Benzene, fluoro-, Fluorobenzene, Monofluorobenzene, NSC 68416, Phenyl fluoride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | Fc1ccccc1 |
| IUPAC Name | fluorobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 96.1 |
| Peso formulazione | 96.0375 |