Learn More
Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Codice prodotto. 10236540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
25g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10236540 25 g Plastic bottle 25g
10482771 500 g Plastic bottle 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10236540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196700250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.15€
    34.10€ / 25g
    Risparmia 1.05€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16872-11-0 | BF4H | 87.812 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16872-11-0 , 7732-18-5 , 10043-35-3
Formula molecolare BF4H
Molecular Weight (g/mol) 87.812
Numero MDL MFCD00011345
InChI Key ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
IUPAC Name hydron;tetrafluoroborate
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Fluoroboric acid
Colore White
Punto di fusione -90.0°C
Punti di ebollizione 130.0°C
Densità 1.4100g/mL
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.41
Quantità 25 g
Formula lineare HBF4
Forma fisica Adhering Crystals and/or Chunks
Numero UN 1775
Fieser 01, 394
Indice di Merck 15, 4180
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol
Peso formulazione 87.81
Percent Purity 48 to 51% (Acid)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.