Learn More
Fluoroboric Acid, Technical, 50% Solution, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10010170 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10010170 500 mL Flacone in plastica HDPE 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10010170 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F/1350/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore Colorless to Yellow
CAS 16872-11-0
Punto di fusione -90°C
Punti di ebollizione 130°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 5.1mmHg at 20°C
Quantità 500 mL
Formula molecolare BF4H
Forma fisica Liquid
Numero MDL 11345
Sinonimo fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
InChI Key ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
IUPAC Name hydron;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 87.812
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
Peso formulazione 87.81g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.