Learn More
VACUUBRAND™ Fluoroelastomer O-Ring
Codice prodotto. 15410010 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
28 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside unitSize
15410010 28 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15410010 Fornitore VACUUBRAND™ N. del fornitore 20635628
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Diameter: 28 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Inside 28 mm
Quantità 1 Ea.
Spessore (sistema metrico) parete 2.5 mm
Tipo Sealing Ring