Learn More
Saint-Gobain Tubo in fluoroelastomero
Codice prodotto. 11795035
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
6 mm
12 mm
Spessore (sistema metrico):
1 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) unitSize
11795035 4 mm 6 mm 1 mm 5m
11760655 8 mm 12 mm 2 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11795035 Fornitore Saint-Gobain N. del fornitore 77023005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Recommended for the transfer of highly aggressive chemicals. Saint Gobain Performance Plastics™ Iso-Versinic™ Fluoroelastomer Tubing offers good resistance to aging and weathering and can withstand severe environments in a lab or general industrial applications.
  • Outstanding chemical resistance to strong acids, chlorinated solvents and alcohols
  • Flame resistant
  • Temperature resistance from -20°C to +200°C (possible +300°C peak)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Materiale Fluoroelastomer
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con (applicazione) Excellent solvent resistance and acid resistance at high temperatures
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
Sterilità Sterili
Colore Black
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C