Learn More
Cytiva Loop di campionamento in fluoro-etilene-propilene
Codice prodotto. 11340042 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11340042 10 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11340042 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18116124
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fitted FEP tubing sample loops. Cytiva Sample loops supplied with ferrules and unions.
  • Tubing i.d. 1.6 mm (0.063 inch) o.d. 1/8 in. fitted with nut 5/16 in. male and ferrules
  • 2 x Union UNF 5/16 in. female-1/16 in. male supplied with the sample loop
  • Fluoroethenepropene (FEP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 ml