Learn More
Fluoroethyl-PE2I, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluoroethyl-PE2I |
| Quantità | 2.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H25FINO2/c1-14-3-5-15(6-4-14)17-13-16-7-8-18(23(16)11-2-10-22)19(17)20(24)25-12-9-21/h2-6,10,16-19H,7-9,11-13H2,1H3/b10-2+/t16?,17-,18?,19+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 457.0914 |