Learn More
Fluoroimide, TRC
Codice prodotto. 30004230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004230 1 g 1g
30005215 500 mg 500mg
30006440 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004230 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5919531G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41205-21-4
Formula molecolare C10 H4 Cl2 F N O2
Molecular Weight (g/mol) 260.05
Sinonimo 3,4-Dichloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 2,3-Dichloro-N-(4-fluorophenyl)maleimide, 2,3-Dichloro-N-(p-fluorophenyl)maleimide, Fluoroimide, Fluoromide, MK 23, N-(4-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, N-(4-Fluorophenyl)dichloromaleimide, N-(p-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, NSC 622384, Spartcide, Spat
IUPAC Name 3,4-dichloro-1-(4-fluorophenyl)pyrrole-2,5-dione
SMILES Fc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=C(Cl)C2=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Fluoroimide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H4Cl2FNO2/c11-7-8(12)10(16)14(9(7)15)6-3-1-5(13)2-4-6/h1-4H
Peso formulazione 258.9603