Learn More
Fluoroimide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluoroimide |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H4Cl2FNO2/c11-7-8(12)10(16)14(9(7)15)6-3-1-5(13)2-4-6/h1-4H |
| Peso formulazione | 258.9603 |