Learn More
Fluorometholone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15519513 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15519513 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15519513 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460200010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Fluorometholone, CAS # 426-13-1, is a glucocorticoid with anti-inflammatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Fluorometholone is a synthetic glucocorticoid
  • It has anti-inflammatory properties
Applications
  • Fluorometholone interacts with cytoplasmic glucocorticoid receptors resulting in activation of these receptors, which mediates gene expression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorometholone
CAS 426-13-1
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C22H29FO4
Quantità 1 g
Sinonimo fluorometholone, oxylone, flumetholon, fluormetholone, fml liquifilm, fluor-op, cortilet, delmeson, trilcin, fml forte
Informazioni di solubilità (2.5% in pyridine) clear colorless to light yellow
InChI Key FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
SMILES CC1CC2C3CCC(C3(CC(C2(C4(C1=CC(=O)C=C4)C)F)O)C)(C(=O)C)O
IUPAC Name (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Weight (g/mol) 376.46
PubChem CID 9878
ChEBI CHEBI:31625
Peso formulazione 376.46
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluorometholone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.