Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 3 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
376.00€ - 1505.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | Bianco |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | PTFE |
Dimensione del poro | 3.0 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10460411
|
Merck
FSLW02500 |
25 mm |
540.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10535482
|
Merck
FSLW03700 |
37 mm |
382.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10258300
|
Merck
FSLW04700 |
47 mm |
670.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10218350
|
Merck
FSLW09025 |
90 mm |
670.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10034840
|
Merck
FSLW14200 |
142 mm |
376.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10075381
|
Merck
FSLW00010 |
3 m |
1505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
Our Fluoropore™ membrane is a hydrophobic, polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer membrane bonded to a high density polyethylene support to improve the handling characteristics of the filter for normal applications. Fluoropore™ membranes provide broad chemical compatibility, high flow rates and consistency. (Please note that catalogue numbers containing in.FHUP in. are unlaminated, or produced without a backing.)Applications: Fluoropore™ Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV SpectroscopySpecifica
Not Autoclavable | |
Screen Filter | |
3.0 μm | |
286 mL/min x cm2 | |
Idrofobico |
Bianco | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Filter Membranes |