Learn More
Cytiva FluoroTrans™ W PVDF Transfer Membrane
Codice prodotto. 17104721
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 x 15 cm
20 x 20 cm
26 cm x 3.3 m
7 x 9 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (LxW) unitSize
17104721 20 x 20 cm pezzi 10
17114721 26 cm x 3.3 m 1 rotolo
17184711 10 x 15 cm pezzi 10
17194711 7 x 9 cm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17104721 Fornitore Cytiva N. del fornitore BSP0159
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
FluoroTrans W membrane is optimized for Western transfer applications.
  • This membrane allows for sensitive protein detection with low background and very low protein burn-through
  • FluoroTrans W membrane is compatible with all total protein stains and immunodetection methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di imballaggio Sheets
Descrizione Non-sterile
Materiale FluoroTrans PVDF
Dimensione del poro 0.2 μm
Dimensions (LxW) 20 x 20 cm
Spessore 127 μm