Learn More
Fluorouracil, LoGiCal
Codice prodotto. 30457650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457650 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457650 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0593.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorouracil
CAS 51-21-8
Nomi componenti o analita Fluorouracil
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H3 F N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), Flucytosine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Tipo di soluzione Neat
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC Name 5-fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 130.08
Quantità 10 mg
Peso formulazione 130.0179 g/mol