Learn More
Fluorouracil, Mikromol™
Codice prodotto. 18090480
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18090480 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18090480 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0593.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluorouracil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorouracil
CAS 51-21-8
Nomi componenti o analita Fluorouracil
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H3 F N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), Flucytosine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC Name 5-fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 130.08
Quantità 250 mg
Peso formulazione 130.0179 g/mol