Learn More
Fluosilicic acid, 25 wt.% aqueous solution
Codice prodotto. 10637021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10637021 500 g Plastic bottle 500g
13478548 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10637021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410715000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.20€
    35.10€ / 500g
    Risparmia 1.10€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16961-83-4 | F6H2Si | 144.091 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluosilicic acid
Colore Colorless
CAS 16961-83-4, 7732-18-5
Densità 1.2700g/mL
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.27
Quantità 500 g
Formula molecolare F6H2Si
Formula lineare H2SiF6
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00036289
Sinonimo hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
InChI Key OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
SMILES [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
IUPAC Name hexafluorosilicon(2-);hydron
Molecular Weight (g/mol) 144.091
PubChem CID 21863527
Peso formulazione 144.09
Percent Purity 19 to 20.6% (total fluorine)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluosilicic acid, 25 wt.% aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.