Learn More
Greiner Bio-One Fluotrac™ 600 High Binding Flat Bottomed Microplates
Codice prodotto. 10525011
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10525011 Black, Clear Bottom pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10525011 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655097
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for throughput screening.
  • Non-pyrogenic
  • Conical well design with flat bottom
  • Ensures accurate pipetting
  • Reduces dead volume of well
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Prevents wicking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alphanumeric
Certificato Free of human DNA and pyrogens
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Binding Type High Binding
Colore Black, Clear Bottom
Product Type Assay Microplate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 25 to 340 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.025 to 0.340 mL
Sterilità Sterile
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi Yes
RCF max 4800 x g (swinging bucket rotor)
N. per custodia 40
N. per confezione 10
Quantità 40/Cs.
Senza RNasi Yes
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Dimensioni (L x P x A) 128 x 85 x 14 mm