Learn More
Fluoxetine N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluoxetine N-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 96735-71-6 |
| Formula molecolare | C23H25F3NNaO7 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 1-Deoxy-1-[methyl[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]amino]-β-D-glucopyranuronic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H26F3NO7/c1-27(21-19(30)17(28)18(29)20(34-21)22(31)32)12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)33-15-9-7-14(8-10-15)23(24,25)26/h2-10,16-21,28-30H,11-12H2,1H3,(H,31,32)/t16?,17-,18-,19+,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1N(C)CCC(OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 485.45 |