missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluoxymesterone 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal

Codice prodotto. 30463358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463358 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30463358 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP0959.0011
 Articolo soggetto a restrizioni

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Fluoxymesterone
CAS 76-43-7
Nomi componenti o analita Fluoxymesterone
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C20 H29 F O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Fluoxymesterone, 11β,17β-Dihydroxy-9α-fluoro-17α-methyl-4-androsten-3-one, 17α-Methyl-9α-fluoro-11β-hydroxytestosterone, 9-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one, 9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17-methyl-4-androsten-3-one, 9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17-methyltestosterone, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-methyltestosterone, Androfluorene, Androfluorone, Androsterolo, Fluotestin, Fluoximesterone, Flusteron, Flutestos, Halotestin, NSC 10704, NSC-12165, Neo-Ormonal, Ora Testryl, Oralsterone, Oratestin, Testoral, U 6040, Ultandren, Ultandrene, FLUOXYMESTERONE
InChI Formula InChI=1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 336.44
Quantità 1 mL
Peso formulazione 336.2101 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.