Learn More
Fluoxymesterone, Mikromol™
Codice prodotto. 18011000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18011000 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18011000 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0959.000250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluoxymesterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluoxymesterone
CAS 76-43-7
Nomi componenti o analita Fluoxymesterone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H29 F O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Fluoxymesterone
InChI Formula InChI=1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Weight (g/mol) 336.44
Quantità 250 mg
Peso formulazione 336.2101 g/mol