Learn More
Flupentixol dihydrochloride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16594284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16594284 5 g 5g
16504294 250 mg 250mg
16584284 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16594284 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464820050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2413-38-9
Molecular Weight (g/mol) 507.44
Specifica
Materiale o nome chimico Flupentixol dihydrochloride
Formula molecolare C23H25F3N2OS·2HCl
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethyl acetate, methanol
Peso formulazione 507.44