Learn More
Flupentixol EP Impurity G, Mikromol™
Codice prodotto. 30458736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458736 4 x 25 mg 100mg
30052376 25 mg 25mg
17998274 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30458736 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0182.0800254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flupentixol EP Impurity G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Trifluoromethylthioxanthone
CAS 1693-28-3
Nomi componenti o analita 2-Trifluoromethylthioxanthone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H7 F3 O S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Flupentixol Dihydrochloride Imp. G (EP), Flupentixol Imp. G (EP), 2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-Trifluoromethylthioxanthone, Flupentixol Decanoate Imp. B (BP), Flupentixol Dihydrochloride Impurity G, Flupentixol Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H
Tipo di soluzione Neat
SMILES FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
Molecular Weight (g/mol) 280.26
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 280.017 g/mol