Learn More
Fluphenazine Decanoate (~90%), TRC
Codice prodotto. 30395630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30395630 500 mg
30394977 50 mg
30393687 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30395630 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF598300500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5002-47-1
Formula molecolare C32 H44 F3 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 591.77
Sinonimo Fluphenazine decanoate, 2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethyl decanoate
IUPAC Name 2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethyl decanoate
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Fluphenazine decanoate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C32H44F3N3O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-31(39)40-24-23-37-21-19-36(20-22-37)17-11-18-38-27-12-9-10-13-29(27)41-30-16-15-26(25-28(30)38)32(33,34)35/h9-10,12-13,15-16,25H,2-8,11,14,17-24H2,1H3
Peso formulazione 591.3106