Learn More
Fluphenazine Octanoate, TRC
Codice prodotto. 30408479
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30408479 100 mg
30389661 25 mg
30401261 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30408479 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF598425100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97671-70-0
Formula molecolare C30H40F3N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 563.72
Sinonimo 2-(4-(3-(2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)piperazin-1-yl)ethyl Octanoate, Fluphenazine EP Impurity D
SMILES CCCCCCCC(=O)OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Fluphenazine Octanoate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C30H40F3N3O2S/c1-2-3-4-5-6-12-29(37)38-22-21-35-19-17-34(18-20-35)15-9-16-36-25-10-7-8-11-27(25)39-28-14-13-24(23-26(28)36)30(31,32)33/h7-8,10-11,13-14,23H,2-6,9,12,15-22H2,1H3
Peso formulazione 563.2793