Learn More
Fluphenazine Sulphone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluphenazine Sulfone |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)32(21,30)31)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2 |
| Peso formulazione | 469.1647 |