Learn More
Fluphenazine, TRC
Codice prodotto. 30135425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135425 50 mg 50mg
30003522 10 mg 10mg
30006983 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135425 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF59841850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-23-8
Formula molecolare C22H26N3OSF3 (.) di-HCl
Molecular Weight (g/mol) 510.44
Sinonimo 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]- (6CI,7CI,8CI), 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(trifluoromethyl-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 10-[3-(2-Hydroxyethyl)piperazinopropyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine, 4-[3-(2-Trifluoromethyl-10-phenothiazyl)-propyl]-1-piperazineethanol, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazine ethanol, Elinol, Fluorfenazine, Fluorophenazine, Fluorphenazine, Fluphenazine, Ftorphenazine, Pacinol, Phthorphenazine, S 94, SQ 4918, Siqualine, Siqualon, Triflumethazine, Vespazine
IUPAC Name 2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Fluphenazine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H26F3N3OS/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Peso formulazione 437.1749
Percent Purity >95%