missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flupyradifurone, TRC

Codice prodotto. 30132648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132648 25 mg 25mg
17992155 1 mg 1mg
17934005 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30132648 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF59861525MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 951659-40-8
Formula molecolare C12 H11 Cl F2 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 288.68
Sinonimo 2(5H)-Furanone, 4-[[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-, 3-[[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-2H-furan-5-one, 4-[[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]furan-2(5H)-one, BYI 02960, Flupyradifurone
IUPAC Name 3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl-(2,2-difluoroethyl)amino]-2H-furan-5-one
SMILES FC(F)CN(Cc1ccc(Cl)nc1)C2=CC(=O)OC2

Specifica

Materiale o nome chimico Flupyradifurone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H11ClF2N2O2/c13-10-2-1-8(4-16-10)5-17(6-11(14)15)9-3-12(18)19-7-9/h1-4,11H,5-7H2
Peso formulazione 288.0477
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.