Learn More
Fluralaner 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluralaner |
| CAS | 864731-61-3 |
| Nomi componenti o analita | Fluralaner |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C22 H17 Cl2 F6 N3 O3 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 4-[5-(3,5-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-2-methyl-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]benzamide, 4-[5-(3,5-Dichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-2-methyl-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]benzamide, A 1443, AH 252723, Bravecto, Fluralaner |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H17Cl2F6N3O3/c1-11-4-12(2-3-16(11)19(35)31-9-18(34)32-10-21(25,26)27)17-8-20(36-33-17,22(28,29)30)13-5-14(23)7-15(24)6-13/h2-7H,8-10H2,1H3,(H,31,35)(H,32,34) |
| SMILES | Cc1cc(ccc1C(=O)NCC(=O)NCC(F)(F)F)C2=NOC(C2)(c3cc(Cl)cc(Cl)c3)C(F)(F)F |
| Vedi altri risultati |