Learn More
Fluralaner, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493247
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493247 50 mg 50mg
16489757 5 mg -
16467206 100 mg -
16407238 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16493247 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16973
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.
Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.
Specifica
Materiale o nome chimico Fluralaner
Forma fisica Solid
CAS 864731-61-3
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H17Cl2F6N3O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo A1443 AH252723
Informazioni di solubilità DMSO : 200 mg/mL (359.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(NCC(F)(F)F)=O)C1=CC=C(C2=NOC(C(F)(F)F)(C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3)C2)C=C1C
Molecular Weight (g/mol) 556.29
Peso formulazione 556.29
Percent Purity 99.57%
Grado Research
Research purposes only