Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flurbiprofen, 98%
Codice prodotto. 15216058 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15216058 1 g 1g
15226058 5 g 5g
15236058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15216058 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 454660010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Flurbiprofen, CAS # 5104-49-4, is a monocarboxylic acid-based nonsteroidal anti-inflammatory (NSAID).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Flurbiprofen is composed of a 2-fluoro-[1,1'-biphenyl-4-yl] moiety attached to propionic acid
• Flurbiprofen works by inhibiting prostaglandin-endoperoxide synthase and reducing the production of prostaglandins and pyrogens
Applications
• Flurbiprofen is useful for studying pathways associated with prostaglandin production
• It is suitable for laboratory research on pain, inflammation, ocular pressure, and postoperative recovery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5104-49-4
Formula molecolare C15H13FO2
Molecular Weight (g/mol) 244.27
Numero MDL MFCD00079303
InChI Key SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
IUPAC Name 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid
SMILES CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Flurbiprofen
Punto di fusione 110.0°C to 114.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,4229
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, readily soluble in most polar solvents
Peso formulazione 244.27
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Flurbiprofen
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/