Learn More
Flurochloridon, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Flurochloridone |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10Cl2F3NO/c13-5-7-6-18(11(19)10(7)14)9-3-1-2-8(4-9)12(15,16)17/h1-4,7,10H,5-6H2 |
| Peso formulazione | 311.0092 |