Learn More
Fluroxypyr-d2 (acetic-d2), CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluroxypyr-D2 |
| Formula molecolare | C7 D2 H3 Cl2 F N2 O3 |
| Quantità | 0.005 g |
| Sinonimo | Fluroxypyr-d2 (acetic-d2), Fluroxypyr-D2, 2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]acetic-2,2-d2 acid |
| InChI Formula | InChI=1 S/C7H5Cl2FN2O3/c8-3-5(11)4(9)7(12-6(3)10)15-1-2(13)14/h1H2,(H2,11,12)(H,13,14)/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Oc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxy-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.0429 |
| Peso formulazione | 255.9787 g/mol |
| Percent Purity | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |