Learn More
Memmert™ Flush-Fit Sets without Air Slots for SF30
Codice prodotto. 17568215 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SF30 Sterilizer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
17568215 SF30 Sterilizer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17568215 Fornitore Memmert™ N. del fornitore SF30B29729
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel frame covering gap between oven and wall opening.
  • Stainless steel
  • Without air slots
  • Techincal clarification required
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SF30 Sterilizer
Materiale Stainless Steel