Learn More
Flusilazole, TRC
Codice prodotto. 30394975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394975 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5988001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Flusilazole
CAS 85509-19-9
Formula molecolare C16 H15 F2 N3 Si
Quantità 1 g
Sinonimo 1-[[Bis(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Benocarp, Bis(4-fluorophenyl)methyl(1H-1,2,4-triazole-1-ylmethyl)silane, Cane Strike, Capitan, Cursor, DPD 78710F, DPX-H 6573, DPX-N 6573, Flusilazol, Flusilazole, Genie, Genie (fungicide), Genie 25, Lyric, Nustar, Olymp, Olymp 10EX, Punch, Punch (pesticide), Punch 40EC, Punch Bis, Sanction
InChI Formula InChI=1S/C16H15F2N3Si/c1-22(12-21-11-19-10-20-21,15-6-2-13(17)3-7-15)16-8-4-14(18)5-9-16/h2-11H,12H2,1H3
SMILES C[Si](Cn1cncn1)(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3
IUPAC Name bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 315.39
Peso formulazione 315.1003