Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flutamide
Codice prodotto. 16637072 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16637072 5 g 5g
16647072 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16637072 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466450050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13311-84-7
Formula molecolare C11H11F3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 276.22
Numero MDL MFCD00072009
InChI Key MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
SMILES CC(C)C(=O)NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Specifications
Vettore alfa FLUTAMIDE
Materiale o nome chimico Flutamide
Punto di fusione 110.0°C to 114.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio glass bottle
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità insoluble aq. soln.
Peso formulazione 276.21
Forma fisica Powder