Learn More
Flutamide, MedChemExpress
Descrizione
Flutamide is an antiandrogen drug, with its active metablolite binding at androgen receptor with Ki values of 55 nM, and primarily used to treat prostate cancer.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Flutamide |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 13311-84-7 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C11H11F3N2O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | SCH 13521 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (362.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.36 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only