Learn More
R&D Systems™ Flutamide
Codice prodotto. 18732634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18732634 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18732634 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4094/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-steroidal androgen receptor antagonist
Flutamide is a non-steroidal antiandrogen; competitive antagonist of the androgen receptor. Blocks the biological activity of testosterone in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Flutamide
CAS 13311-84-7
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C11H11F3N2O3
Peso formulazione 276.21
Purezza 98%
Peso molecolare 276.22