Learn More
BRAND™ Fluted Interior Glass Funnels
Codice prodotto. 15597831 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
70mm
80mm
100mm
150mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore unitSize
15597831 150mm pezzi 10
15211459 80mm pezzi 10
15221459 100mm pezzi 10
15201459 70mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15597831 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 145631
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Boro 3.3 glass, Brand™ Fluted Interior Glass Funnels are an excellent choice for rapid filtration.
  • Ground and fire-polished upper rim
  • Short stem
  • Angled at 60°
  • Provided in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 150mm
Diametro (sistema metrico) gambo 16mm
Materiale Borosilicate Glass
Angolo 60°
Da utilizzare con (applicazione) Rapid filtration
Lunghezza (sistema metrico) gambo 150mm
Quantità 1/Pk.
Product Type Funnel