Learn More
BRAND™ Fluted Interior Glass Funnels
Manufactured from Boro 3.3 glass, Brand™ Fluted Interior Glass Funnels are an excellent choice for rapid filtration.
488.00€ - 730.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Angolo | 60° |
Da utilizzare con (applicazione) | Rapid filtration |
Quantità | 1/Pk. |
Product Type | Funnel |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15211459
|
BRAND™
145616 |
80mm |
580.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15597831
|
BRAND™
145631 |
150mm |
730.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15221459
|
BRAND™
145619 |
100mm |
660.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15201459
|
BRAND™
145611 |
70mm |
488.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ground and fire-polished upper rim
- Short stem
- Angled at 60°
- Provided in packs of 10
Specifica
Borosilicate Glass | |
Rapid filtration | |
Funnel |
60° | |
1/Pk. |