Learn More
BRAND™ Imbuti in PP con interno scanalato
Codice prodotto. 10190321 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
45mm
100 mm
180mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore unitSize
10190321 180mm Pezzo
10528331 100 mm Pezzo
10180131 45mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10190321 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 148245
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le scanalature esterne consentono il deflusso dell'aria durante la filtrazione.
  • Manufactured from polypropylene for good chemical resistance
  • For rapid filtration
  • Angled at 60°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 180mm
Diametro (sistema metrico) gambo 14mm
Materiale Polypropylene
Angolo 60°
Colore Translucent
Da utilizzare con (applicazione) Rapid filtration
Lunghezza (sistema metrico) gambo 143mm
Quantità 1/Pk.
Product Type Funnel