Learn More
BRAND™ Fluted Short Stem Funnel
Boro 3.3. For rapid filtration.
Marca:  BRAND™ 145638
94.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.59000kg
Codice prodotto. 10141391
  • 107.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Angled at 60°
  • Ground or fire-polished upper rim
  • Short stem
  • Specifica
    Specifica
    20.0 mm
    60°
    1
    2.6 cm
    17.5 cm