Learn More
Flutianil, TRC
Codice prodotto. 30004096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004096 5 mg 5mg
30009226 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30004096 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5994255MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 958647-10-4
Formula molecolare C19 H14 F4 N2 O S2
Molecular Weight (g/mol) 426.45
Sinonimo Acetonitrile, 2-[[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thio]-2-[3-(2-methoxyphenyl)-2-thiazolidinylidene]-, (2Z)-, (2Z)-2-[[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thio]-2-[3-(2-methoxyphenyl)-2-thiazolidinylidene]acetonitrile, Flutianil, OK 5203, V 10118
IUPAC Name (2Z)-2-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]sulfanyl-2-[3-(2-methoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidene]acetonitrile
SMILES COc1ccccc1N2CCS/C/2=C(\Sc3cc(ccc3F)C(F)(F)F)/C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Flutianil
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H14F4N2OS2/c1-26-15-5-3-2-4-14(15)25-8-9-27-18(25)17(11-24)28-16-10-12(19(21,22)23)6-7-13(16)20/h2-7,10H,8-9H2,1H3/b18-17-
Peso formulazione 426.048