Learn More
Fluvoxketone, TRC
Codice prodotto. 30003977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003977 250 mg 250mg
30010293 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30003977 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF603700250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61718-80-7
Formula molecolare C13 H15 F3 O2
Molecular Weight (g/mol) 260.25
Sinonimo 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, Fluvoxketone, Fluvoxamine Maleate Imp. D (EP)
IUPAC Name 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-one
SMILES COCCCCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Fluvoxketone
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3
Peso formulazione 260.1024